Documenti fondamentali
COM448622165
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-5-cyano-2-mercaptobenzothiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.16
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-sulfanyl-1,3-benzothiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrN2S2/c9-5-2-7-6(1-4(5)3-10)11-8(12)13-7/h1-2H,(H,11,12)
InChI
PXRUSVYIVKWKOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0231
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)