Documenti fondamentali
COM448621905
Combi-Blocks, Inc.
Methoxy(thiophen-3-ylmethylidene)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.19
Numero MDL:
Iupac Name
(E)-thiophene-3-carbaldehyde O-methyl oxime
Inchi Code
1S/C6H7NOS/c1-8-7-4-6-2-3-9-5-6/h2-5H,1H3/b7-4+
InChI
MQLLPMSEKYHNGZ-QPJJXVBHSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2118
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)