Documenti fondamentali
COM448621725
Combi-Blocks, Inc.
1-Benzyl-5-bromo-6-fluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
SKU del venditore: HI-1825-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.18
Numero MDL:
SKU del venditore: HI-1825-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-6-fluoro-2-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C15H12BrFN2/c1-10-18-14-7-12(16)13(17)8-15(14)19(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChI
CBYINLJBKABPJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1825
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1825
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)