COM448621575
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-propylbenzoimidazole-6-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: HI-1608-1G
CHF 212.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: HI-1608-1G
CHF 212.30
Iupac Name
methyl 1-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-6-14-8-13-10-5-4-9(7-11(10)14)12(15)16-2/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
InChI
GDXJOKAIOKZAQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1608
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)