Documenti fondamentali
COM448621171
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.6
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5ClF3N/c11-7-4-6-2-1-3-15-9(6)8(5-7)10(12,13)14/h1-5H
InChI
OZRDWVIFEHZWCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6999
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6999
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)