Documenti fondamentali
COM448620878
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.23
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H15BrF3NO2S/c14-12-7-6-10(8-11(12)13(15,16)17)21(19,20)18-9-4-2-1-3-5-9/h6-9,18H,1-5H2
InChI
BFXIFYUTEXGXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6469
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6469
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)