Documenti fondamentali
COM448620376
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)prop-2-enoate
Scegli un formato
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
SKU del venditore: HC-4079-1G
CHF 281.52
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.21
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-4079-1G
CHF 281.52
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C12H9NO4/c1-7(12(16)17-2)13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11(13)15/h3-6H,1H2,2H3
InChI
OSVYRWKJPFHXTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4079
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4079
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)