Documenti fondamentali
COM448620294
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.05
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-isopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H8BrF3N2/c1-4(2)13-3-5(8)6(12-13)7(9,10)11/h3-4H,1-2H3
InChI
YMAUWASQWVXKPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3987
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3987
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)