Documenti fondamentali
COM448620281
Combi-Blocks, Inc.
2-Pentanoyl-3-picoline
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
SKU del venditore: HC-3966-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.25
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-3966-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methyl-2-pyridinyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-3-4-7-10(13)11-9(2)6-5-8-12-11/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
InChI
XVXSJQRANAUTCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3966
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3966
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)