COM448620238
Combi-Blocks, Inc.
[4-(Pyrrol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: HC-3910-1G
CHF 226.14
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: HC-3910-1G
CHF 226.14
Iupac Name
[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.ClH/c12-9-10-3-5-11(6-4-10)13-7-1-2-8-13;/h1-8H,9,12H2;1H
InChI
FINGFRBGAKNYGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3910
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)