Documenti fondamentali
COM448620233
Combi-Blocks, Inc.
2-[(3-Methyloxetan-3-yl)methyl]isoindole-1,3-dione
Scegli un formato
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 392.28
10 G
CHF 641.49
SKU del venditore: HC-3904-1G
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 392.28
10 G
CHF 641.49
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-3904-1G
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(3-methyl-3-oxetanyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-13(7-17-8-13)6-14-11(15)9-4-2-3-5-10(9)12(14)16/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI
LURDIDJVEDPPTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3904
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3904
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)