COM448620222
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-N-methylformamide
Scegli un formato
SKU del venditore: HC-3888-1G
CHF 267.68
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: HC-3888-1G
CHF 267.68
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)formamide
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6(4-7)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI
FFFAPZFZGCQOAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)