Documenti fondamentali
COM448620167
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Methylphenyl)carbonyl-1-tosylpyrrole
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 807.63
SKU del venditore: HC-3820-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 807.63
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.41
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-3820-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-methylphenyl){1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl}methanone
Inchi Code
1S/C19H17NO3S/c1-14-3-7-16(8-4-14)19(21)17-11-12-20(13-17)24(22,23)18-9-5-15(2)6-10-18/h3-13H,1-2H3
InChI
LBXUAWLWBIQOMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3820
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3820
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)