Documenti fondamentali
COM448620012
Combi-Blocks, Inc.
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-8-3-4-10(9(12)7-8)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI
HGVQHODWFJESQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3572
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3572
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)