Documenti fondamentali
COM448619428
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 8-bromo-4,6-dichloroquinoline-2-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
SKU del venditore: HC-2541-1G
CHF 115.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.98
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-2541-1G
CHF 115.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 8-bromo-4,6-dichloro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H6BrCl2NO2/c1-17-11(16)9-4-8(14)6-2-5(13)3-7(12)10(6)15-9/h2-4H,1H3
InChI
HDOJSGQAIMDZMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2541
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2541
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)