Documenti fondamentali
COM448619427
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 8-bromo-6-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
SKU del venditore: HC-2540-1G
CHF 115.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.54
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-2540-1G
CHF 115.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 8-bromo-6-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H7BrClNO3/c1-17-11(16)8-4-9(15)6-2-5(13)3-7(12)10(6)14-8/h2-4H,1H3,(H,14,15)
InChI
WCWUTFMDWMNPAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2540
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2540
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)