COM448619359
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitro-6-(trifluoromethoxy)quinoline
Scegli un formato
SKU del venditore: HC-2416-1G
CHF 115.38
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: HC-2416-1G
CHF 115.38
Iupac Name
5-nitro-6-(trifluoromethoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5F3N2O3/c11-10(12,13)18-8-4-3-7-6(2-1-5-14-7)9(8)15(16)17/h1-5H
InChI
UXFDSUZDFANKFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)