Documenti fondamentali
COM448619154
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
SKU del venditore: HC-2086-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.07
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-2086-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c1-14-7-2-3-13-8(10)5-12-9(13)6(7)4-11/h2-3,5H,1H3
InChI
FWOYBZCRIUHVID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2086
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2086
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)