COM448618387
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Chloro-2-fluorophenoxy)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
4-(4-chloro-2-fluorophenoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H9BClFO3/c14-9-3-6-12(11(15)7-9)18-10-4-1-8(2-5-10)13(16)17/h1-7,16-17H
InChI
UQQJHJBZZCELBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-4472
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-4472
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)