Documenti fondamentali
COM448617947
Combi-Blocks, Inc.
N-sec-Butyl 2-bromobenzamide
Scegli un formato
1 G
CHF 73.85
5 G
CHF 80.77
25 G
CHF 115.38
100 G
CHF 226.14
500 G
CHF 724.56
SKU del venditore: CS-9417-1G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 73.85
5 G
CHF 80.77
25 G
CHF 115.38
100 G
CHF 226.14
500 G
CHF 724.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.14
Numero MDL:
SKU del venditore: CS-9417-1G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-N-(sec-butyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-8(2)13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
PQOASHWPVVMDQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9417
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9417
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)