COM448617903
Combi-Blocks, Inc.
N'-Cyclopentylidene-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
About This Item
Iupac Name
N'-cyclopentylidene-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C14H20N2O2S/c1-10-8-11(2)14(12(3)9-10)19(17,18)16-15-13-6-4-5-7-13/h6,8-9,15-16H,4-5,7H2,1-3H3
InChI
CBECUDVNASHVEC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9118
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)