Documenti fondamentali
COM448617625
Combi-Blocks, Inc.
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopentane-1-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H13Cl2NO/c13-9-4-3-8(7-10(9)14)12(11(15)16)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H2,15,16)
InChI
JCQBZQLOPIVNEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5437
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5437
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)