COM448617043
Combi-Blocks, Inc.
N-Phenyl 5-bromo-2-chlorobenzamide
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-phenylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H9BrClNO/c14-9-6-7-12(15)11(8-9)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,16,17)
InChI
RJYPMPWKLOFNAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4704
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4704
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)