Documenti fondamentali
COM448616857
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-N-(furan-2-ylmethyl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-N-(2-furylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c13-10-4-1-3-9(7-10)12(15)14-8-11-5-2-6-16-11/h1-7H,8H2,(H,14,15)
InChI
IJKKCHLTWZPXIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4477
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4477
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)