Documenti fondamentali
COM448616379
Combi-Blocks, Inc.
2-Acrylamidophenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.99
Numero MDL:
Iupac Name
2-(acryloylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BNO3/c1-2-9(12)11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)14/h2-6,13-14H,1H2,(H,11,12)
InChI
XGDUBFMBDDZYKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-9121
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-9121
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)