Documenti fondamentali
COM448615234
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-5-(trifluoromethylsulfonyl)phenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.02
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O4S/c1-5-2-3-6(4-7(5)9(13)14)17(15,16)8(10,11)12/h2-4,13-14H,1H3
InChI
ZYVAJJOEQOUMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5607
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5607
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)