Documenti fondamentali
COM448615116
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Boronophenyl)pentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-[3-(dihydroxyboryl)phenyl]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO4/c13-11(14)7-2-1-4-9-5-3-6-10(8-9)12(15)16/h3,5-6,8,15-16H,1-2,4,7H2,(H,13,14)
InChI
XGGDWAPJLLSYBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5262
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5262
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)