Documenti fondamentali
COM448614285
Combi-Blocks, Inc.
4-Acetyl-3-nitrophenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.97
Numero MDL:
Iupac Name
4-acetyl-3-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO5/c1-5(11)7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)10(14)15/h2-4,12-13H,1H3
InChI
PZXBGJTWRHMQQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3265
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3265
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)