Documenti fondamentali
COM448613100
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: BB-0369-1G
CHF 544.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.97
Numero MDL:
SKU del venditore: BB-0369-1G
CHF 544.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFN2O2/c1-12-4-11-7-2-5(9(13)14)6(10)3-8(7)12/h2-4,13-14H,1H3
InChI
GVUQQOCHHRPIMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)