Documenti fondamentali
COM448613034
Combi-Blocks, Inc.
(2-Cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: BB-0298-1G
CHF 544.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.92
Numero MDL:
SKU del venditore: BB-0298-1G
CHF 544.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(3-11)5(8(12)13)2-7(6)10/h1-2,12-13H
InChI
MQZKXUUUSIAJDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)