Documenti fondamentali
COM448612908
Combi-Blocks, Inc.
2-N,5-Dimethylpyridine-2,3-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Iupac Name
N~2~,5-dimethyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-3-6(8)7(9-2)10-4-5/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI
UAJPVEHDCSHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3968
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3968
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)