Documenti fondamentali
COM448612571
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Dichloro-3,5-difluoronitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.98
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6HCl2F2NO2/c7-4-2(9)1-3(11(12)13)5(8)6(4)10/h1H
InChI
JMGWWGJSSUQAFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3506
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3506
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)