Documenti fondamentali
COM448612320
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-cyano-2-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 406.13
25 G
CHF 863.01
SKU del venditore: AN-3136-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 406.13
25 G
CHF 863.01
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.17
Numero MDL:
SKU del venditore: AN-3136-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl cyano(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H7FN2O4/c1-17-10(14)8(5-12)7-3-2-6(11)4-9(7)13(15)16/h2-4,8H,1H3
InChI
JXZFDKZJFAHOIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3136
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3136
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)