COM448611900
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: AN-1579-1G
CHF 336.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AN-1579-1G
CHF 336.90
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21FN2O5/c1-16(2,3)24-15(20)18-8-6-12(7-9-18)23-14-5-4-11(19(21)22)10-13(14)17/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3
InChI
ZYMMCZDHFJZAEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1579
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)