Documenti fondamentali
COM448611782
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-4-thiocyanatoaniline
Scegli un formato
1 G
CHF 101.54
5 G
CHF 184.61
25 G
CHF 447.66
SKU del venditore: AN-1411-1G
CHF 101.54
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 101.54
5 G
CHF 184.61
25 G
CHF 447.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.1
Numero MDL:
SKU del venditore: AN-1411-1G
CHF 101.54
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-bromophenyl thiocyanate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-9/h1-3H,10H2
InChI
WPPDBNWAJPCNEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1411
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1411
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)