Documenti fondamentali
COM448611498
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Bromo-5-iodophenyl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.03
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H12BrIN2/c11-9-2-1-8(12)7-10(9)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2
InChI
WLNNXNIYLKHHPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)