Documenti fondamentali
CIAH999A8B7F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,6-Dimethylheptan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
194.5 C at 760 mmHg
Punto di fusione
6.15 C
Iupac Name
4,6-dimethyl-2-heptanol
Inchi Code
1S/C9H20O/c1-7(2)5-8(3)6-9(4)10/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI
YYUGBYFBCFRGNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/51079-52-8.html
Boiling point
194.5 C at 760 mmHg
Melting Point
6.15 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0232992.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)