Documenti fondamentali
CIAH998D8369
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2,5-dihydro-5-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8BrNO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8-11-4/h3-4,8H,2H2,1H3
InChI
COGGSWRTKUTWCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/823787-15-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434597.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)