Documenti fondamentali
CIAH998D7F2B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
rel-((3S,4S)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.27
Iupac Name
((3S,4S)-1-benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H16F3NO/c14-13(15,16)12-8-17(7-11(12)9-18)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,18H,6-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChI
JVJIYCXIYVNRHB-NWDGAFQWSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/168544-84-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0637236.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)