Documenti fondamentali
CIAH9917A4E1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Azepan-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
P. ebollizione
79-80 C at 10 mmHg
Iupac Name
4-azepanamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c7-6-2-1-4-8-5-3-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI
ZRNRPJNPCUSWGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/108724-15-8.html
Boiling point
79-80 C at 10 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0271304.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)