Documenti fondamentali
CIAH9917A314
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-(chlorosulfonyl)furan-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
Inchi Code
1S/C6H5ClO5S/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
InChI
AUAUIWGJONUSDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, sealed storage, away from moisture
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1306607-16-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0217567.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)