Documenti fondamentali
CIAH99179A9D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.31
Numero MDL:
P. ebollizione
316.2+-27.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
methyl 4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(14)12-8-6-17-5-7(8)9(13)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,14)
InChI
XLHBETGJNREXTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/161940-20-1.html
Boiling point
316.2+-27.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022836.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)