Documenti fondamentali
CIAH98DE38CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(6-Bromopyridin-2-yl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
P. ebollizione
384.2+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
1-(6-bromo-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3/c10-8-2-1-3-9(12-8)13-6-4-11-5-7-13/h1-3,11H,4-7H2
InChI
WBRRYSNZMKKYLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/219635-91-3.html
Boiling point
384.2+-37.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0436720.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)