Documenti fondamentali
CIAH98DE3839
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.6
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClF3NO/c1-2-14-7-6(9)3-5(4-13-7)8(10,11)12/h3-4H,2H2,1H3
InChI
IAARDOAOJIKJLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1379366-69-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0308861.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)