Documenti fondamentali
CIAH98DE37E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Cyclobutoxypyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-(cyclobutyloxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-8-6-11-5-4-9(8)12-7-2-1-3-7/h4-7H,1-3,10H2
InChI
NQJZOMVDUBSTDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1250685-08-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0271270.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)