Documenti fondamentali
CIAH98D1F784
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5'-Deoxy-5'-iodouridine
Scegli un formato
100 MG
CHF 91.95
SKU del venditore: CS-M1990-100MG
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 91.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.1
Numero MDL:
SKU del venditore: CS-M1990-100MG
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
184-186C
Iupac Name
1-((2R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C9H11IN2O5/c10-3-4-6(14)7(15)8(17-4)12-2-1-5(13)11-9(12)16/h1-2,4,6-8,14-15H,3H2,(H,11,13,16)/t4-,6?,7?,8-/m1/s1
InChI
NEMNIUYGXIQPPK-AYZDMWBASA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/14259-58-6.html
Melting Point
184-186C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-M1990.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)