Documenti fondamentali
CIAH98D1E19F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
InChI
OXNZWCYNCDWCJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/19343-78-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)