CIAH98B92D0B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(S)-4-Ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
P. ebollizione
129.6+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
(4S)-4-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-4-6-5-8-7(2,3)9-6/h1,6H,5H2,2-3H3/t6-/m0/s1
InChI
GPNBPQQQZHDRMZ-LURJTMIESA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0433216.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)