Documenti fondamentali
CIAH98B92C49
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Di-tert-butyl(neopentyl)phosphonium tetrafluoroborate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.16
Numero MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl(2,2-dimethylpropyl)phosphane trifluoroborane hydrofluoride
Inchi Code
1S/C13H29P.BF3.FH/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;2-1(3)4;/h10H2,1-9H3;;1H
InChI
IKIGXHALFGJPNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Tetrafluoroborate
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/886059-84-3.html
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)