Documenti fondamentali
CIAH98ABF3A3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.58
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
337.4+-52.0 C at 760 mmHg
Punto di fusione
131-135 C
Iupac Name
2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5HClF3NO2S/c6-4-10-2(5(7,8)9)1(13-4)3(11)12/h(H,11,12)
InChI
OGZUWSFEZCBGPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/72850-61-4.html
Boiling point
337.4+-52.0 C at 760 mmHg
Melting Point
131-135 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0060012.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)